Drukuj
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2048-1G OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA 737 PLN
APOSOR2048-1G APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formuła: C₃H₃ClO₂
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064237
Numer CAS: 2345-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-070-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II