Drukuj
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 145 PLN
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formuła: C₅HCl₄N
MW: 216.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 250…252 °C
Temp. topnienia: 88…93 °C
Temp. Zapłonu: 188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092428
Numer CAS: 2402-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-283-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III