Drukuj
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 522 PLN
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03470533
Numer CAS: 40872-87-5