Drukuj
Nitrooctan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 110 PLN
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Nitrooctan metylu
Nitrooctan metylu
Formuła: C₃H₅NO₄
MW: 119.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 195…198 °C
Gęstość: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075480
Numer CAS: 2483-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-622-0