Drukuj
3-Bromo-2-nitropirydyna 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2025-1G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 110 PLN
APOSOR2025-1G APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropirydyna 97+%
3-Bromo-2-nitropirydyna
Formuła: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Temp. topnienia: 102…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955614
Numer CAS: 54231-33-3