Drukuj
Keton cykloheksylo metylowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 516 PLN
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Keton cykloheksylo metylowy 95%
Keton cykloheksylo metylowy
Formuła: C₈H₁₄O
Temp. Wrzenia: 181…183 °C
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040418
Numer CAS: 823-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-517-0