Drukuj
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methyl-2-furanboronic acid, 5-Methyl-2-furylboronic acid, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid
OR2011-1G OR2011-250MG OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA 276 PLN
APOSOR2011-1G APOSOR2011-250MG APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
5-Methylfuran-2-boronic acid
Formuła: C₅H₇BO₃
Temp. topnienia: 82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01114644
Numer CAS: 62306-79-0