Drukuj
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 348 PLN
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Formuła: C5H9ClN2O2
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11042437
Numer CAS: 24666-56-6