Drukuj
2-Metylo-8-chinolinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 276 PLN
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
2-Metylo-8-chinolinol 98%
2-Metylo-8-chinolinol
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. Wrzenia: 267 °C
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temp. Zapłonu: 139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006765
Numer CAS: 826-81-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-562-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III