Drukuj
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 421 PLN
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrClO
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741413
Numer CAS: 158435-41-7