Drukuj
2-Methylene-1,3-dioxepane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR200162-1G OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 2350 PLN
APOSOR200162-1G APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00467150
Numer CAS: 69814-56-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III