Drukuj
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Aminomethyl)-2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
OR20015-1G OR20015-5G OR20015-10G
APOSOR20015-1GEA 421 PLN
APOSOR20015-1G APOSOR20015-5G APOSOR20015-10G
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine
Formuła: C₇H₁₃NO₃
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082196
Numer CAS: 14496-27-6