Drukuj
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 473 PLN
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formuła: C₆H₄O₄
MW: 140.09 g/mol
Temp. topnienia: 209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020924
Numer CAS: 13529-17-4