Drukuj
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 472 PLN
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formuła: C₇H₅N₃O₃
MW: 179.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00220274
Numer CAS: 93-84-5