Drukuj
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR200079-1G OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA 226 PLN
APOSOR200079-1G APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. Wrzenia: 113…114 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 96…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261728
Numer CAS: 27200-79-9