Drukuj
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 348 PLN
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₉NO₅
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06204637
Numer CAS: 717-01-1