Drukuj
Thioridazine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulphanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride
OR20007-25G OR20007-5G
APOSOR20007-25GEA 1890 PLN
APOSOR20007-25G APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Formuła: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
MW: 407.031 g/mol
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012655
Numer CAS: 130-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-992-8
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III