Drukuj
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR200063-1G OR200063-250MG OR200063-5G OR200063-500MG
APOSOR200063-1GEA 2270 PLN
APOSOR200063-1G APOSOR200063-250MG APOSOR200063-5G APOSOR200063-500MG
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride
Formuła: C₈H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 135 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07787492
Numer CAS: 21900-30-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,III