Drukuj
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
OR200035-1G OR200035-5G OR200035-10G
APOSOR200035-1GEA 580 PLN
APOSOR200035-1G APOSOR200035-5G APOSOR200035-10G
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31 g/mol
Temp. topnienia: 173…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08444946
Numer CAS: 63674-53-3