Drukuj
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 1180 PLN
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,3-Dimethoxybenzyl chloride
Formuła: C₉H₁₁ClO₂
Temp. Wrzenia: 95 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01310812
Numer CAS: 3893-01-4