Drukuj
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Phenylpiperidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 3310 PLN
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₇H₂₃NO₄
MW: 305.38 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11223632
Numer CAS: 1203685-64-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III