Drukuj
2-Aminotiofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
OR1999-100G OR1999-500G
APOSOR1999-100GEA 638 PLN
APOSOR1999-100G APOSOR1999-500G
2-Aminotiofenol 98%
2-Aminotiofenol
Formuła: C₆H₇NS
Temp. Wrzenia: 234 °C
Temp. topnienia: 16…20 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007702
Numer CAS: 137-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-277-3
Jednostka: 3267
ADR: 8,III