Drukuj
p-Tolyl chloroformate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 290 PLN
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 99,5 °C/20mmHg
Gęstość: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013255
Numer CAS: 937-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-332-8
Jednostka: 3277
ADR: 6.1+8,II