Drukuj
N-Boc-4-piperidineethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 487 PLN
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formuła: C₁₂H₂₃NO₃
Temp. Wrzenia: 120…150 °C/0,5mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427086
Numer CAS: 89151-44-0