Drukuj
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
OR1967-250G OR1967-500G OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA 276 PLN
APOSOR1967-250G APOSOR1967-500G APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
Formuła: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…83 °C
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006930
Numer CAS: 6674-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-713-7
Jednostka: 3267
ADR: 8 II