Drukuj
1-Bromo-4-chlorobenzen 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 276 PLN
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzen 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzen
Formuła: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Temp. topnienia: 63…67 °C
Gęstość: 1.651 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000600
Numer CAS: 106-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-392-3