Drukuj
5-Nitro-1,10-fenantrolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR19583-25G OR19583-5G
APOSOR19583-25GEA 986 PLN
APOSOR19583-25G APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-fenantrolina 98%
5-Nitro-1,10-fenantrolina
Formuła: C₁₂H₇N₃O₂
Temp. topnienia: 202…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004981
Numer CAS: 4199-88-6