Drukuj
L(+)-α-Fenyloglicyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 124 PLN
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Fenyloglicyna 97%
L(+)-α-Fenyloglicyna
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064403
Numer CAS: 2935-35-5