Drukuj

chlorek oksalilu 98%

Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo

OR1957-1KG OR1957-250G
APOSOR1957-1KGEA 3310 PLN
APOSOR1957-1KG APOSOR1957-250G
chlorek oksalilu 98%
chlorek oksalilu
Formuła: C₂Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 63…64 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000704
Numer CAS: 79-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-200-2
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR