Drukuj
3,4-Ksylidina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dimetyloanilina
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 1530 PLN
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Ksylidina 97%
3,4-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 226…228 °C
Temp. topnienia: 48…52 °C
Gęstość: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007810
Numer CAS: 95-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-437-4
Jednostka: 3452
ADR: 6.1,II