Drukuj
2,7-Dibromonaphthalene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 305 PLN
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphthalene 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. topnienia: 139…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238580
Numer CAS: 58556-75-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III