Drukuj
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G OR19527-250G OR19527-25G OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA 226 PLN
APOSOR19527-100G APOSOR19527-250G APOSOR19527-25G APOSOR19527-1KG
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen
1-Bromo-3,5-dichlorobenzen
Formuła: C₆H₃BrCl₂
Temp. Wrzenia: 232 °C
Temp. topnienia: 73…77 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000584
Numer CAS: 19752-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-270-7