Drukuj
3-Butyne-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 110 PLN
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Gęstość: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002955
Numer CAS: 927-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-161-9
Jednostka: 1986
ADR: 3+6.1,III