Drukuj
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 247 PLN
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 97%
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008062
Numer CAS: 56613-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 260-287-5