Drukuj
1-Propanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 151 PLN
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 78…79 °C/15mmHg
Gęstość: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007462
Numer CAS: 10147-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-414-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II