Drukuj
5-Metoksysalicylaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 998 PLN
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Metoksysalicylaldehyd 98%
5-Metoksysalicylaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 103 °C/2,5mmHg
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003332
Numer CAS: 672-13-9