Drukuj
5-Bromoisophthalic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR19484-25G OR19484-100G OR19484-5G
APOSOR19484-25GEA 222 PLN
APOSOR19484-25G APOSOR19484-100G APOSOR19484-5G
5-Bromoisophthalic acid 97%
5-Bromoisophthalic acid
Formuła: C₈H₅BrO₄
Temp. topnienia: 276…278 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00152019
Numer CAS: 23351-91-9