Drukuj
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)acetic acid
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 1210 PLN
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.21 g/mol
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08060493
Numer CAS: 343880-24-0