Drukuj
3,5-Dibromopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 247 PLN
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopirydyna 98%
3,5-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 222 °C
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014634
Numer CAS: 625-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-916-4