Drukuj
3-Bromochinolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 261 PLN
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromochinolina
3-Bromochinolina
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. Wrzenia: 274…276 °C
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006767
Numer CAS: 5332-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-237-1