Drukuj
1,1'-Bis(difenylofosfino)ferrocen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 400 PLN
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(difenylofosfino)ferrocen 99%
1,1'-Bis(difenylofosfino)ferrocen
Formuła: C₃₄H₂₈FeP₂
MW: 554.39 g/mol
Temp. topnienia: 181…183 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001422
Numer CAS: 12150-46-8
Numer WE (dawny EINECS): 430-420-3