Drukuj
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 110 PLN
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BClO₄
MW: 214.4100 g/mol
Temp. topnienia: 174…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659874
Numer CAS: 603122-82-3