Drukuj
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 110 PLN
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BClO₄
Temp. topnienia: 236…238 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06656268
Numer CAS: 136496-72-5