Drukuj
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid
OR1925-5G OR1925-25G
APOSOR1925-5GEA 487 PLN
APOSOR1925-5G APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₃
MW: 180.01 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659870
Numer CAS: 850568-08-0