Drukuj
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 472 PLN
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₆BBrO₃
Temp. topnienia: 196…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00093408
Numer CAS: 89598-97-0