Drukuj
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 182 PLN
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 165…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115721
Numer CAS: 66572-55-2