Drukuj
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 110 PLN
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 197…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115718
Numer CAS: 105596-63-2