Drukuj
Kwas 6-hydroksypikolinowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 957 PLN
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
Kwas 6-hydroksypikolinowy 95%
Kwas 6-hydroksypikolinowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192220
Numer CAS: 19621-92-2