Drukuj
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 537 PLN
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 140…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075583
Numer CAS: 38496-18-3