Drukuj
1-Chloro-2-jodobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 218 PLN
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Chloro-2-jodobenzen 97%
1-Chloro-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₄ClI
MW: 238.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 234…235 °C
Temp. topnienia: 1 °C
Gęstość: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001033
Numer CAS: 615-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-423-4